Learn More
Proteintech ChromoTek pSpot7 Vector
Codice prodotto. 17323333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.25 μg
Dimensione della confezione:
1.25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17323333 1.25 μg 1.25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17323333 Fornitore Proteintech N. del fornitore ev7
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
pSpot7 vector, S.cerevisiae, Spot N-term, Leu/Amp (Ori: 2 μ/pBR322), high expression.
  • The plasmid pSpot7 is an expression vector for Spot-Tag™ fusion proteins in S. cerevisiae. After cloning the protein of interest (POI) into the multiple cloning site (MCS) provided by pSpot7, the Spot-Tag™ (sequence: PDRVRAVSHWSS) will be fused to the N-terminus of the POI.
Specifica
Quantità 1.25 μg