Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster Alexa Fluor™ 568
Descripción
- anti-RFP VHH/ Nanobody conjugated to fluorophore for IF, of mCherry and other red fluorescent protein-fusion proteins
Especificaciones
Especificaciones
| Clonality | Monoclonal |
| Quantità | 10 μL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry (ICC) |
| Coniugato | Alexa Fluor™ 568 |
| Target Specificity | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
| Content And Storage | Shipped at ambient temperature. Store at -20°C/-4°F. Avoid freeze-thaw cycles. Aliquot upon arrival. Protect from light. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?