Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO594
Codice prodotto. 17373433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17373433 100 μL 100µL
17363433 10 μL 10µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17373433 Fornitore Proteintech N. del fornitore rba594100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
RFP VHH conjugated to ATTO 594.
  • anti-RFP VHH/ Nanobody conjugated to fluorophore for IF, of mCherry and other red fluorescent protein-fusion proteins
Specifica
Clonality Monoclonal
Quantità 100 μL
Da utilizzare con (applicazione) Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry (ICC)
Coniugato ATTO594
Target Specificity mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2
Content And Storage Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at +4°C. Stable for 6 month. Do not freeze. Protect from light.