Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Agarose
Codice prodotto. 17313443
Cambia vista
Click to view available options
Sufficiente per:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 reazioni
20 reazioni
200 reazioni
400 reazioni
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sufficiente per unitSize
17313443 10 Reactions 10 reazioni
17323443 100 Reactions 100 reazioni
17333443 20 Reactions 20 reazioni
17343443 200 Reactions 200 reazioni
17353443 400 Reactions 400 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17313443 Fornitore Proteintech N. del fornitore rta10
RFP-Trap™ Agarose is an affinity resin for IP of RFP-fusion proteins.
  • Consists of an RFP Nanobody/ VHH coupled to agarose beads
Specifica
Content And Storage Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
Da utilizzare con (applicazione) IP, CoIP, ChIP, RIP
Bersaglio mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet
Label or Dye Agarose
Specie Alpaca
Sufficiente per 10 Reactions