Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetic Agarose
Codice prodotto. 17363453
Cambia vista
Click to view available options
Sufficiente per:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 reazioni
20 reazioni
200 reazioni
400 reazioni
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sufficiente per Dimensione della confezione
17363453 20 Reactions 20 reazioni
17343453 10 Reactions 10 reazioni
17353453 100 Reactions 100 reazioni
17373453 200 Reactions 200 reazioni
17383453 400 Reactions 400 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17363453 Fornitore Proteintech N. del fornitore rtma20
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The ChromoTek RFP-Trap™ Magnetic Agarose are affinity beads for IP of RFP-fusion proteins.
  • Comprises a RFP Nanobody/ VHH coupled to magnetic agarose
Specifica
Content And Storage Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
Da utilizzare con (applicazione) IP, CoIP, ChIP, RIP
Bersaglio mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet
Label or Dye Magnetic Agarose
Specie Alpaca
Sufficiente per 20 Reactions