Learn More
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetic Agarose
Codice prodotto. 17373543
Cambia vista
Click to view available options
Sufficiente per:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 reazioni
20 reazioni
200 reazioni
400 reazioni
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sufficiente per Dimensione della confezione
17373543 20 Reactions 20 reazioni
17353543 10 Reactions 10 reazioni
17363543 100 Reactions 100 reazioni
17383543 200 Reactions 200 reazioni
17393543 400 Reactions 400 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17373543 Fornitore Proteintech N. del fornitore v5tma20
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The ChromoTek V5-Trap™ Magnetic Agarose is an affinity resin for IP of V5-tagged proteins.
  • Consists of a anti-V5 Nanobody/VHH coupled to magnetic agarose beads
Specifica
Content And Storage Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at 4°C. Stable for one year.
Da utilizzare con (applicazione) IP, CoIP, ChIP, RIP
Bersaglio V5-tag sequence GKPIPNPLLGLDST at the N-, C-terminal or internal tagging.
Label or Dye Magnetic Agarose
Specie Alpaca
Sufficiente per 20 Reactions