Learn More
Chromotropic Acid, Disodium Salt, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598774 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15598774 25 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15598774 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore J16603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Chromotropic Acid, Disodium Salt
Nota nome Dihydrate
CAS 5808-22-0
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H10Na2O10S2
Numero MDL MFCD00150612
Quantità 25 g
Sinonimo chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
InChI Key QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
IUPAC Name 2,7-disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 400.28
PubChem CID 124202444
Peso formulazione 400.29
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent