Learn More
Chromotropic Acid Sodium Salt Dihydrate, Extra Pure, SLR, for Formaldehyde Determination, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10020080 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10020080 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10020080 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/6002/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 300°C
CAS 5808-22-0
Colore Beige
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 25 g
Formula molecolare C10H10Na2O10S2
Numero MDL MFCD00150612
InChI Key QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
IUPAC Name 2,7-disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 400.28
Peso formulazione 400.28g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.