Learn More
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements
Codice prodotto. 15960721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
Codice prodotto. 15960721
Marca: Thermo Scientific T001042500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Isopropanol is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, and Spectrophotometry. | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.1 g/mol
Chromplete Isopropanol meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
  • HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pesticide Analysis by GC or HPLC
  • UV Spectrophotometry
  • Preparative chromatography
  • Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
  • Reactions/Analyses requiring ACS compliance
  • Extraction/Concentration Analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -90°C
Absorbance ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
CAS min. % 0.999
Colore ≤ 5 APHA
Punti di ebollizione 83°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Chromplete
Residuo dopo l'evaporazione ≤ 1.0 ppm
Note percentuale saggio Minimum, GC-FID
Numero UN 1219
Acqua ≤0.05%
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Molecular Weight (g/mol) 60.1
Peso formulazione 60.1
Percent Purity 99.9%
Grado ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotometry
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromplete 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol