Learn More
Chromplete™ Water, HPLC/GC, and Spectrometry
Codice prodotto. 15940721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15940721 4 L 4L
15920721 1 L 1L
15930721 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15940721 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore T001034000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.95€
    57.50€ / 4L
    Risparmia 4.45€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Water is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, and Spectrophotometry. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
Chromplete Water is suitable for use in:
  • HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • UV Spectrophotometry
  • Preparative chromatography
  • Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
  • Reactions/Analyses requiring ACS compliance
  • Extraction/Concentration Analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.02
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name water
SMILES O
Specifica
Absorbance ≤ 0.01, ≤ 0.005
Materiale o nome chimico Water
pH 5.5-7.0
Colore ≤5 APHA
CAS min. % 0.99
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Note sul grado di purezza Chromplete
Peso formulazione 18.01
Grado HPLC Gradient, GC, Pesticide, Spectrophotometry, ACS
Imballaggio Amber Glass
Residuo dopo l'evaporazione ≤ 1.0 ppm
Quantità 4 L
Forma fisica Liquid