Specifica
| Materiale o nome chimico | Chrysin |
| Nota nome | For HPLC analysis |
| CAS | 480-40-0 |
| Colore | Yellow |
| Intervallo percentuale saggio | 99.4% |
| Formula molecolare | C15H10O4 |
| Numero MDL | MFCD00006593 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside |
| InChI Key | RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |