Learn More
Chrysin, 99+%
Codice prodotto. 10590181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10590181 5 g Bottiglia in vetro 5g
10685332 25 g Bottiglia in vetro 25g
10187663 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10590181 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110320050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 480-40-0 | C15H10O4 | 254.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 480-40-0
Formula molecolare C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.24
Numero MDL MFCD00006834
InChI Key RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chrysin, 5,7-dihydroxyflavone, chrysine, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, crysin, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl, unii-3cn01f5zj5, flavone, 5,7-dihydroxy, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, chembl117
PubChem CID 5281607
ChEBI CHEBI:75095
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Chrysin
Punto di fusione 284.0°C to 290.0°C
Colore Yellow
Perdita all'essiccatura 1.0% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 18,124
Indice di Merck 15,226
Peso formulazione 254.24
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder