Learn More
Chrysin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481419
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16481419 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16481419 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14589
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Specifica
Materiale o nome chimico Chrysin
CAS 480-40-0
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H10O4
Quantità 1 g
Sinonimo 5,7-Dihydroxyflavone
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=CC=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 254.24
Peso formulazione 254.24
Percent Purity 99.55%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only