Learn More
Chrysin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chrysin |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H |
| Peso formulazione | 254.0579 |