Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chrysoidin, pure
Codice prodotto. 10153880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153880 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10153880 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 200740500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 532-82-1 | C12H12N4·HCl | 248.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chrysoidin
CAS 532-82-1
Punto di fusione 235.0°C
Colore Bordeaux to Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H12N4·HCl
Numero MDL MFCD00012976
Quantità 50 g
Beilstein 16, 383
Indice di Merck 15, 2261
Sinonimo chrysoidine, basic orange 2, chrysoidine g, chrysoidine y, chrysoidin, c.i. basic orange 2, chrysoidine ygh, chrysoidine a, chrysoidine b, chrysoidine j
Informazioni di solubilità Solubility in water: 55g/L (15°C). Other solubilities: 4.75% absolute ethanol - 6.0% cellosolve, 9.5% anhydr.ethylene glycol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in benzene, xylene and ether
InChI Key MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N.Cl
IUPAC Name 4-phenyldiazenylbenzene-1,3-diamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 248.72
PubChem CID 10771
Peso formulazione 248.72
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chrysoidin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.