Learn More
Chrysophanol, MedChemExpress
Descrizione
Chrysophanol (Chrysophanic acid) is a natural anthraquinone, which inhibits EGF-induced phosphorylation of EGFR and suppresses activation of AKT and mTOR/p70S6K.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chrysophanol |
| CAS | 481-74-3 |
| Colore | Orange |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H10O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Chrysophanic acid |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 2 mg/mL (7.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1C2=C(C=CC=C2O)C(C3=CC(C)=CC(O)=C13)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 254.24 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only