missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CHST8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15516042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15516042 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15516042 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA543412

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: GCSNWKRVLM VLAGLASSTA DIQHNTVHYG SALKRLDTFD RQGILHRLST Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 86%; Rat: 100%.

The protein encoded by this gene belongs to the sulfotransferase 2 family. It is predominantly expressed in the pituitary gland, and is localized to the Golgi membrane. This protein catalyzes the transfer of sulfate to position 4 of non-reducing N-acetylgalactosamine (GalNAc) residues in both N-glycans and O-glycans. It is responsible for sulfation of GalNAc on luteinizing hormone (LH), which is required for production of the sex hormones. Mice lacking this enzyme, exhibit increased levels of circulating LH, and precocious sexual maturation of both male and female mice. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CHST8
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gene CHST8
N. accesso geni Q9H2A9
Alias gene 1500011J21Rik; AI426009; carbohydrate (N-acetylgalactosamine 4-0) sulfotransferase 8; carbohydrate N-acetylgalactosamine 4-0 sulfotransferase 8; carbohydrate sulfotransferase 8; Chst8; GalNAc-4-O-sulfotransferase 1; GalNAc4ST; GALNAC4ST1; galNAc-4-ST1; galNAc4ST-1; N-acetylgalactosamine-4-O-sulfotransferase 1; PSS3
Simboli geni CHST8
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human CHST8.
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 64377
Target Species Human
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.