Learn More
CHURC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | CHURC1 |
---|---|
Concentrazione | 0.15 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899843
|
Proteintech
12247-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889843
|
Proteintech
12247-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The MW of this protein is 13 kDa, and 12247-1-AP specifically recognizes the 13 kDa protein.
Transcriptional activator that mediates FGF signaling during neural development. Plays a role in the regulation of cell movement. Does not bind DNA by itself.Specifica
CHURC1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6DG52, Q8WUH1 | |
211151, 299154, 91612 | |
CHURC1 Fusion Protein Ag2892 | |
Primary | |
-20°C | |
CHURC1 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C14orf52, chch, CHURC1, churchill domain containing 1, My015, Protein Churchill | |
CHURC1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |