Learn More
CibenzolineSuccinate, TRC
Codice prodotto. 30352804
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352804 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352804 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5357255MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cibenzoline Succinate
CAS 100678-32-8
Formula molecolare C18 H18 N2 . C4 H6 O4
Quantità 5 mg
Sinonimo Butanedioic acid, compd. with 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole (1:1), 1H-Imidazole, 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-, butanedioate (1:1) (9CI), Cibenol, Cibenzoline succinate, Cibenzoline succinate (1:1), Cifenline succinate, Cipralan, Exacor, Ro 22-7796/001
InChI Formula InChI=1S/C18H18N2.C4H6O4/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCC(=O)O.C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name butanedioic acid;2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 380.44
Peso formulazione 380.1736