Learn More
CibenzolineSuccinate, TRC
Codice prodotto. 30360149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360149 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360149 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC53572550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cibenzoline Succinate
CAS 100678-32-8
Formula molecolare C18 H18 N2 . C4 H6 O4
Quantità 50 mg
Sinonimo Butanedioic acid, compd. with 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole (1:1), 1H-Imidazole, 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-, butanedioate (1:1) (9CI), Cibenol, Cibenzoline succinate, Cibenzoline succinate (1:1), Cifenline succinate, Cipralan, Exacor, Ro 22-7796/001
InChI Formula InChI=1S/C18H18N2.C4H6O4/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCC(=O)O.C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name butanedioic acid;2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 380.44
Peso formulazione 380.1736