Learn More
Ciclopirox Ethanolamine, TRC
Codice prodotto. 30180197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180197 500 mg 500mg
30180074 5 g 5g
30180109 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180197 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC432805500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41621-49-2
Formula molecolare C12 H17 N O2 . C2 H7 N O
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Sinonimo Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox ethanolamine (1:1), Ciclopirox olamine, Fungowas, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Sebiprox, Selergo, Terit
IUPAC Name 2-aminoethanol;6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2-one
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ciclopirox olamine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Peso formulazione 268.1787