Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciclopirox olamine
Codice prodotto. 16594234 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16594234 1 g 1g
16504244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16594234 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463440010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41621-49-2
Formula molecolare C14H24N2O3
Molecular Weight (g/mol) 268.36
InChI Key MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-aminoethan-1-ol; 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
SMILES NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Ciclopirox olamine
Punto di fusione 143.0°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: almost insoluble in dimethylsulfoxide and methanol
Peso formulazione 268.35