missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ciclopirox Olamine, LoGiCal

Codice prodotto. 30460753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460753 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30460753 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0418.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Ciclopirox olamine
CAS 41621-49-2
Nomi componenti o analita Ciclopirox olamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H17 N O2 . C2 H7 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Ciclopirox Olamine, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone compd. with 2-aminoethanol (1:1), 2-Aminoethanol compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox olamine, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Terit, Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), Ciclopirox ethanolamine (1:1), Fungowas, Sebiprox, Selergo
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO
IUPAC Name 2-aminoethanol;6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Quantità 10 mg
Peso formulazione 268.1787 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.