Learn More
Ciclopirox olamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458316
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458316 100 mg 100mg
16444367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16458316 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0450A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
MedChemExpress Ciclopirox olamine (Ciclopirox ethanolamine) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Ciclopirox olamine (Ciclopirox ethanolamine) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Specifica
Materiale o nome chimico Ciclopirox olamine
Forma fisica Solid
CAS 41621-49-2
Colore Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H24N2O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Ciclopirox ethanolamine HOE 296
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (93.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C=C(C)C=C(C2CCCCC2)N1O.NCCO
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Peso formulazione 268.35
Percent Purity 98.41%
Grado Research
Research purposes only