Learn More
CID-1067700, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458387
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16458387 5 mg 5mg
16415698 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16458387 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13452
MedChemExpress CID-1067700 (ML282) is a pan GTPase inhibitor, and competitively inhibits Ras-related in brain 7 (Rab7) with a Ki of 13 nM.
CID-1067700 (ML282) is a pan GTPase inhibitor, and competitively inhibits Ras-related in brain 7 (Rab7) with a Ki of 13 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico CID-1067700
Forma fisica Powder
CAS 314042-01-8
Colore Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H18N2O4S2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo ML282
Informazioni di solubilità DMSO : 75 mg/mL (192.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC(NC(C2=CC=CC=C2)=O)=S)SC3=C1CC(C)(C)OC3)O
Molecular Weight (g/mol) 390.48
Peso formulazione 390.48
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only