Learn More
CID 1375606, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464788
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16464788 10 mg 10mg
16441057 50 mg -
16417537 5 mg 5mg
16413246 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16464788 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY114146
MedChemExpress CID 1375606 is a surrogate agonist of orphan G protein-coupled receptor GPR27.
CID 1375606 is a surrogate agonist of orphan G protein-coupled receptor GPR27.
Specifica
Materiale o nome chimico CID 1375606
Forma fisica Solid
CAS 313493-80-0
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H14Cl2N2O2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informazioni di solubilità DMSO : 53.33 mg/mL (138.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(NC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)C3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Molecular Weight (g/mol) 385.24
Peso formulazione 385.24
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only