Learn More
Tocris Bioscience™ CID 1375606
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18795718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18795718 5 mg 5mg
18750878 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18795718 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 6544/5
GPR27 agonist
CID 1375606 is a GPR27 agonist. Promotes recruitment of β-arrestin 2 to chimeric GPR27V2 and wild-type GPR27 in a firefly luciferase complementation assay (pEC50 values are 6.34 and 5.1, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-N-(phenylcarbamoyl)phenylbenzamide
CAS 313493-80-0
Quantità 5 mg
Formula molecolare C20H14Cl2N2O2
Purezza 98%