Learn More
Cig2 Mouse anti-S. pombe, Clone: 3A11/5, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609767 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609767 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609767 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP307584100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cig2 Monoclonal specifically detects Cig2 in S. pombe samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Cig2
Applicazioni Western Blot, ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 3A11/5
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 to 2 μg/mL, ELISA
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Specie ospite Mouse
Immunogeno Bacterial S. pombe Cig2 Purified protein.
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species S. pombe
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus