Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cilnidipine, 99%
Codice prodotto. 15761779 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15761779 5 g 5g
15751779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15761779 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461750050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 132203-70-4 | C27H28N2O7 | 492.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132203-70-4
Formula molecolare C27H28N2O7
Molecular Weight (g/mol) 492.52
InChI Key KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJONA-N
PubChem CID 5282138
ChEBI CHEBI:31399
Specifica
Materiale o nome chimico Cilnidipine
Punto di fusione 110°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 492.52
Percent Purity 99%