Learn More
Cilnidipine, MedChemExpress
Descrizione
Cilnidipine is a long-acting, second-generation dihydropyridine Ca2+-channel blocker on L and N-type Ca2+ channel. Antihypertensive effects.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cilnidipine |
| CAS | 132203-70-4 |
| Colore | Yellowish Green |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C27H28N2O7 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | FRC-8653 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.04 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OCCOC |
| Molecular Weight (g/mol) | 492.52 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only