Learn More
Cilomilast, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470507
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470507 50 mg 50mg
16464158 10 mg 10mg
16436867 5 mg 5mg
16435126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16470507 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10790
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Cilomilast (SB-207499) is a potent, selective and orally active inhibitor of Phosphodiesterase 4 (PDE4), with IC50s of ∼100 and 120 nM for LPDE4 and HPDE4, respectively.
Cilomilast shows selectivity for PDE4 over PDE1, PDE2, PDE3 and PDE5 (IC50=74, 65, >100, and 83 μM, respectively). Cilomilast has anti-inflammatory and immunomodulatory effects and can be used for thr research of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Specifica
Materiale o nome chimico Cilomilast
CAS 153259-65-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H25NO4
Quantità 50 mg
Sinonimo SB-207499
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.19 mM)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@@](C#N)(CC1)C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)O
Molecular Weight (g/mol) 343.42
Peso formulazione 343.42
Percent Purity 99.89%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only