Learn More
R&D Systems™ Cilostamide
Codice prodotto. 30001406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001406 10 mg 10mg
18094932 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001406 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0915/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.23€
    267.75€ / 10mg
    Risparmia 27.48€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. PDE3 inhibitor
150Selective inhibitor of type III phosphodiesterase (PDE3). Displays moderate selectivity for PDE3A isozyme vs. PDE3B (IC50 values are 0.027 and 0.050 μM for PDE3A and PDE3B respectively). Inhibits ADP-induced platelet aggregation (IC50 = 16.8 μM); antithrombotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68550-75-4
Formula molecolare C20H26N2O3
Specifica
Materiale o nome chimico Cilostamide
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 342.44
Purezza >98%
Peso molecolare 342.439