Learn More
Cilostamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494576
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494576 100 mg 100mg
16489866 50 mg -
16466057 5 mg 5mg
16442726 25 mg -
16423338 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16494576 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101312
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Cilostamide is a selective and potent PDE3 inhibitor, with IC50s of 27 nM and 50 nM for PDE3A and PDE3B, respectively, and has antithrombotic and anti-intimal hyperplastic activity.
Cilostamide is a selective and potent PDE3 inhibitor, with IC50s of 27 nM and 50 nM for PDE3A and PDE3B, respectively, and has antithrombotic and anti-intimal hyperplastic activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Cilostamide
CAS 68550-75-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H26N2O3
Quantità 100 mg
Sinonimo OPC3689
Informazioni di solubilità DMSO : 31 mg/mL (90.53 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)C)CCCOC2=CC3=C(NC(C=C3)=O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 342.43
Peso formulazione 342.43
Percent Purity 98.24%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only