Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori Cimarec™ i Mono e Maxi Direct
Codice prodotto. 10524222 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Maxi Direct
Variomag MICRO/RM
Speed:
Da 80 a 2.000 gir/min
Variable
Tensione:
100-240 V
230 V
Tipo di spina:
Cord set w/various plugs
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Speed Tensione Tipo di spina Dimensione della confezione
10524222 Maxi Direct Da 80 a 2.000 gir/min 100-240 V Cord set w/various plugs Pezzo
10594745 Variomag MICRO/RM Variable 230 V EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10524222 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50094713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00€
    720.00€ / pezzi 1
    Risparmia 60.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono & Maxi Direct garantiscono affidabilità, sicurezza e massime prestazioni e sono esenti al 100% da manutenzione e usura.
Gli agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono e Maxi Direct garantiscono affidabilità, sicurezza e massime prestazioni e sono completamente esenti da manutenzione e usura. Dotati di potenti magneti e privi di parti in movimento, questi agitatori con trasmissione a induzione rappresentano la scelta ideale per applicazioni di routine.
Caratteristiche:
  • Superfici di lavoro ampie, piane e facili da pulire
  • Design compatto a ingombro ridotto
  • Accelerazione graduale all’avviamento, garantisce un accoppiamento magnetico ottimale
  • La regolazione delle impostazioni di potenza è separata dal controllo della velocità, per ridurre i consumi e la dissipazione termica
  • Le condizioni operative vanno da -10° a +40 °C con UR di 95%
Agitatore Mono Direct:
  • pratica manopola girevole facile da usare
  • Solido involucro in acciaio inox verniciato a polvere
  • Velocità di agitazione massima 1200 gir/min
  • Volumi di agitazione massimi di 3 l
  • Classe di protezione IP32
Agitatori Maxi Direct:
  • Accurato controllo a microprocessore con luminoso display digitale
  • Involucro ermetico in acciaio inox, facile da pulire e resistente alle sostanze chimiche
  • Facile richiamo delle ultime impostazioni utilizzate
  • Agitazione uniforme e costante anche a 80 gir/min
  • Velocità di agitazione massima 2000 gir/min
  • Volume di agitazione massimo di 5 l
  • Classe di protezione IP62; facile da pulire con acqua corrente
Comprende:
Gli apparecchi da 100-240 V sono corredati da un set di cavi con spine diverse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed Da 80 a 2.000 gir/min
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Capacità 5 L
Display Digital
Forma Square
Tensione 100-240 V
Wattage 5/10/15/21 W
Dimensioni (L x P x A) 8,5 x 7,1 x 1,4in. (215 x 180 x 35 mm)
Altezza (sistema imperiale) 1.4 in.
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 215 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7,1in.
Larghezza (sistema metrico) 180 mm
Tipo di spina Cord set w/various plugs
Certificazione/Conformità CE
Modello Maxi Direct
Classe di protezione IP62, IP32
Temperature Range (Metric) Da -10 °C a 40 °C (temperature operative)
Tipo Agitatori
Peso (sistema imperiale) 3,1 libbre
Peso (sistema metrico) 1,4 kg
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.