Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori Cimarec™ i Mono e Maxi Direct
Codice prodotto. 10594745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Maxi Direct
Variomag MICRO/RM
Speed:
Da 80 a 2.000 gir/min
Variable
Tensione:
100-240 V
230 V
Tipo di spina:
Cord set w/various plugs
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Speed Tensione Tipo di spina Dimensione della confezione
10594745 Variomag MICRO/RM Variable 230 V EU Pezzo
10524222 Maxi Direct Da 80 a 2.000 gir/min 100-240 V Cord set w/various plugs Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10594745 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50096340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    547.00€ / pezzi 1
    Risparmia 28.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono & Maxi Direct garantiscono affidabilità, sicurezza e massime prestazioni e sono esenti al 100% da manutenzione e usura.
Gli agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono e Maxi Direct garantiscono affidabilità, sicurezza e massime prestazioni e sono completamente esenti da manutenzione e usura. Dotati di potenti magneti e privi di parti in movimento, questi agitatori con trasmissione a induzione rappresentano la scelta ideale per applicazioni di routine.
Features:
  • Large, flat, easy to clean work surfaces
  • Compact, space-saving design
  • Gradual start acceleration is gentle and ensures optimum magnetic coupling
  • Adjustable power settings are separate from the speed control, decreasing power consumption and lowering heat output
  • Operating conditions are -10° to +40°C at 95%RH
Mono Direct Stirrer:
  • Easy to use rotary knob design
  • Rugged powder-coated stainless-steel housing
  • Stir speeds up to 1200rpm
  • Stir volumes up to 3L
  • IP32 protection rated
Maxi Direct Stirrers:
  • Precise microprocessor control with bright digital display
  • Easy to clean, chemical resistant, sealed stainless-steel housing
  • Easily recall last used settings
  • Smooth and even stirring as low as 80rpm
  • Stir speeds up to 2000rpm
  • Stir volumes up to 5L
  • IP62 protection rated; easily cleaned with running water
Includes:
100-240V units contain a cord set with various plugs.
Warranty: 5 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed Variable
Tensione 230 V
Tipo di spina EU
Descrizione Stirring drive up to 200C for Variomag MICRO/RM
Modello Variomag MICRO/RM
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.