Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Stirrer Series
Codice prodotto. 15463600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale):
10.25 x 10.25 in.
4.25 x 4.25 in.
7.25 x 7.25 in.
Materiale piastra superiore:
Aluminum
Ceramic
Requisiti elettrici:
230V 50/60Hz
Tipo di spina:
AUS/CN/EU/UK
EU/UK/AUS/CHN-style
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) Materiale piastra superiore Requisiti elettrici Tipo di spina Dimensione della confezione
15463600 4.25 x 4.25 in. Ceramic 230V 50/60Hz AUS/CN/EU/UK Pezzo
15403610 7.25 x 7.25 in. Ceramic 230V 50/60Hz EU/UK/AUS/CHN-style Pezzo
15443610 7.25 x 7.25 in. Aluminum 230V 50/60Hz AUS/CN/EU/UK Pezzo
15453620 10.25 x 10.25 in. Ceramic 230V 50/60Hz EU/UK/AUS/CHN-style Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15463600 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore S88854105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    310.00€ / pezzi 1
    Risparmia 26.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Get precise stirring control for your routine protocols.
Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirrer Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.
Advanced technology
  • Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
Flexible, robust design
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Easy-to-read LED display for stirring
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 50 to 1500 rpm
Materiale piastra superiore Ceramic
Capacità 1 L
Display LED
Forma Square
Tensione 230 V
Dimensioni (L x P x A) 10 x 5 x 3.6 in. (25.4 x 12.7 x 9.1cm)
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) 4.25 x 4.25 in.
Area superficie piastra superiore (sistema metrico) 10.8 x 10.8 cm
Requisiti elettrici 230V 50/60Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina AUS/CN/EU/UK
Certificazione/Conformità CCSAus, CE
Include 3 power cords
Tipo Stirrer
Peso di spedizione (sistema imperiale) 8.1 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 3.7 kg
Warranty: Subject to 3-year warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.