Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Stirring Hotplates Series
Codice prodotto. 15483600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
alluminio
Size:
10.25 x 10.25 in.
4.25 x 4.25 in.
7.25 x 7.25 in.
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Tipo di spina:
AUS/CN
EU
EU/UK
EU/UK/AUS/CN
UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Size Requisiti elettrici Tipo di spina Dimensione della confezione
15483600 Ceramica 4.25 x 4.25 in. 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Pezzo
15413610 Ceramica 7.25 x 7.25 in. 230 V 50/60 Hz EU Pezzo
15423610 Ceramica 7.25 x 7.25 in. 230 V 50/60 Hz AUS/CN Pezzo
15453610 alluminio 7.25 x 7.25 in. 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Pezzo
15463620 Ceramica 10.25 x 10.25 in. 230 V 50/60 Hz EU/UK Pezzo
15483620 Ceramica 10.25 x 10.25 in. 230 V 50/60 Hz UK Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15483600 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SP88854105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    446.46€ / pezzi 1
    Risparmia 93.54€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Get precise stirring control, exceptional safety and temperature performance for your routine protocols.
Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirring Hotplate Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.
Advanced technology
  • Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
  • Temperature adjustable in 1 degree increments
  • Hot Top warning system protects from accidental burns with prominent display when heating surface is above 50°C (122°F)
Flexible, robust design
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Easy-to-read LED display for heating and stirring
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional temperature probe and splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Include (3) Power Cords
Peso di spedizione (sistema imperiale) 8.4 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 3.8 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Size 4.25 x 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 9.7 cm
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 540°C
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 20.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Peso (sistema imperiale) 11.2 lb.
Peso (sistema metrico) 5.1 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Square
Tipo di spina EU/UK/AUS/CN
Stirring Range 50 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 10 x 5 x 3.6 in. (25.4 x 12.7 x 9.1 cm)
Certificazione/Conformità cCSAus, CE
Display LED
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.