Learn More
Cimetidine, MedChemExpress
Descrizione
Cimetidine (SKF-92334) is an orally active and inverse histamine H2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 μM. Cimetidine is a gastric acid reducer, and can be used for duodenal and gastric ulcers research. Cimetidine has anti-cancer and anti-inflammatory activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cimetidine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 51481-61-9 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H16N6S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | SKF-92334 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 60 mg/mL (237.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.93 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only