Learn More
Cimiracemoside D, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431588
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431588 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16431588 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0900
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Specifica
Materiale o nome chimico Cimiracemoside D
CAS 290821-39-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C37H58O11
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (147.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@]([C@H](OC(C)=O)C1)([C@]2([H])C3(O[C@@H]4C(C)(O)C)O[C@]4([H])C[C@H]2C)C)([C@H]3O)[C@@](CC[C@@]5([H])C6(C)C)([H])[C@@]71[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](OC[C@H](O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O)C7
Molecular Weight (g/mol) 678.85
Peso formulazione 678.85
Percent Purity 98.26%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only