Learn More
Cinacalcet hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497926
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497926 100 mg 100mg
16484077 50 mg 50mg
16448178 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16497926 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY70037A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Cinacalcet hydrochloride (AMG-073 hydrochloride) is an orally active, allosteric agonist of Ca receptor (CaR), used for cardiovascular disease treatment.
Cinacalcet hydrochloride (AMG-073 hydrochloride) is an orally active, allosteric agonist of Ca receptor (CaR), used for cardiovascular disease treatment.
Specifica
Materiale o nome chimico Cinacalcet hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 364782-34-3
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H23ClF3N
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo AMG-073 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.95 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC(F)(C1=CC(CCCN[C@@H](C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C)=CC=C1)F.Cl
Molecular Weight (g/mol) 393.87
Peso formulazione 393.87
Percent Purity 99.73%
Grado Research
Research purposes only