Learn More
Cinacalcet Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17993226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993226 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17993226 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3370.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cinacalcet Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cinacalcet Hydrochloride
CAS 364782-34-3
Nomi componenti o analita Cinacalcet Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H22 F3 N . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo AMG 073 HCl, Cinacalcet hydrochloride, KRN 1493, Mimpara, N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, Regpara, Sensipar, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
InChI Formula InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
SMILES Cl.C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
IUPAC Name N-[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 393.87
Quantità 100 mg
Peso formulazione 393.1471 g/mol