Learn More
Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP): 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Mikromol™
Descrizione
Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP): 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 15733-89-8 |
| Nomi componenti o analita | 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H7 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Cinchocaine Imp. B (EP), 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Impurity B, Cinchocaine Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 2-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |