Learn More
Cinchocaine N-Oxide, Mikromol™
Descrizione
Cinchocaine N-Oxide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cinchocaine N-Oxide |
| CAS | 87864-07-1 |
| Nomi componenti o analita | Cinchocaine N-Oxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C20 H29 N3 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Cinchocaine N-Oxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H29N3O3/c1-4-7-14-26-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(25,5-2)6-3/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24) |
| SMILES | CCCCOc1cc(C(=O)NCC[N+]([O-])(CC)CC)c2ccccc2n1 |
| IUPAC Name | 2-[(2-butoxyquinoline-4-carbonyl)amino]-N,N-diethylethanamine oxide |
| Vedi altri risultati |