Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinchonidine, 98.5-101%
Codice prodotto. 10132330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10132330 25 g 25g
10755751 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10132330 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 110330250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Cinchonidine, CAS # 485-71-2, is a naturally occurring alkaloid that may be used in asymmetric synthesis and exhibits anti-malarial activity | CAS: 485-71-2 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Cinchonidine is an alkaloid naturally occurring in the bark of Cinchona strubs that has activity against Plasmodium spp
  • Cinchonidine is a diastereoisomer of cinchonine and can be used to promote chirality in asymmetric or enantioselective synthesis of organic compounds
Applications
  • Cinchonidine has been used as a starting material in the synthesis of anti-malarial cinchona alkaloid conjugates
  • Has been shown to potently induce γ-globin mRNA and fetal hemoglobin in erythroid progenitor cells and may be useful in preclinical studies of β-thalassemia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 485-71-2
Formula molecolare C19H22N2O
Molecular Weight (g/mol) 294.40
Numero MDL MFCD00006783
InChI Key KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cinchonidine
PubChem CID 45358337
IUPAC Name [(2R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol
SMILES OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cinchonidine
Nota nome 98.5-101%
Punto di fusione 200.0°C to 203.0°C
Colore White to Cream
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5-101%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 23, 420
Indice di Merck 15, 2289
Rotazione specifica − 115.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Peso formulazione 294.39
Percent Purity 98.5-101%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cinchonidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinchonidine