Learn More
Cinchonidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479016
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16479016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16479016 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0173
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Cinchonidine (α-Quinidine) is a cinchona alkaloid found in Cinchona officinalis and Gongronema latifolium. A building block used in asymmetric synthesis in organic chemistry. Weak inhibitor of serotonin transporter (SERT) with Kis of 330, 4.2, 36, 196, 15 μM for dSERT, hSERT, hSERT I172M, hSERT S438T, hSERT Y95F, respectively. Antimalarial activities.
Cinchonidine (α-Quinidine) is a cinchona alkaloid found in Cinchona officinalis and Gongronema latifolium. A building block used in asymmetric synthesis in organic chemistry. Weak inhibitor of serotonin transporter (SERT) with Kis of 330, 4.2, 36, 196, 15 μM for dSERT, hSERT, hSERT I172M, hSERT S438T, hSERT Y95F, respectively. Antimalarial activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Cinchonidine
Forma fisica Powder
CAS 485-71-2
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H22N2O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo α-Quinidine
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (113.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@]2([H])[C@H](O)C3=CC=NC4=CC=CC=C34
Molecular Weight (g/mol) 294.39
Peso formulazione 294.39
Percent Purity 97.63%
Grado Research
Research purposes only