Learn More
Cinchonidine, TRC
Codice prodotto. 30138377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138377 1 g 1g
17913145 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138377 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4419251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 485-71-2
Formula molecolare C19 H22 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 294.39
Sinonimo Cinchonan-9-ol, (8α,9R)-, Cinchonidine, (-)-Cinchonidine, (8S,9R)-Cinchonidine, (8α,9R)-Cinchonan-9-ol, Cinchovatine, NSC 5364, α-Quinidine
IUPAC Name (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol
SMILES O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
Specifica
Materiale o nome chimico Cinchonidine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
Peso formulazione 294.1732