Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinchonine, 99%
Catalog Number p-4510280
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
118-10-5
C19H22N2O
294.40
MFCD00064372
KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
+-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
21862290
[(5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol
[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
118-10-5
C19H22N2O
294.40
MFCD00064372
KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
+-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
21862290
[(5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol
[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Cinchonine
Punto di fusione 255.0°C to 265.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1.0% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Beilstein 23, V,12, 406
Fieser 06,501; 13,264
Indice di Merck 15,229
Condizione di rotazione specifica +251.00 (20.00°C c=2,0.2M HCl)
Rotazione specifica + 251.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/60mL alcohol - 1g/25mL boiling alcohol, 1g/110mL chloroform - 1g/500mL ether
Peso formulazione 294.4
Percent Purity 99%
Forma fisica Micro-crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cinchonine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.