Learn More
Cinchonine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16409416
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16409416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409416 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0152
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Cinchonine
CAS 118-10-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H22N2O
Quantità 100 mg
Sinonimo (8R,9S)-Cinchonine LA40221
Informazioni di solubilità DMSO : 4.76 mg/mL (16.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](C1=CC=NC2=CC=CC=C12)[C@]3([H])[N@@]4C[C@H](C=C)[C@@H](CC4)C3
Molecular Weight (g/mol) 294.39
Peso formulazione 294.39
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only