Learn More
Cinchophen, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441088
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16441088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16441088 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0972
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
MedChemExpress Cinchophen is a potent and orally active non-steroidal anti-inflammatory agent, has analgesic and antimicrobial effects. Cinchophen can be used for the research of arthritis and some liver diseases.
Cinchophen is a potent and orally active non-steroidal anti-inflammatory agent, has analgesic and antimicrobial effects. Cinchophen can be used for the research of arthritis and some liver diseases.
Specifica
Materiale o nome chimico Cinchophen
Forma fisica Solid
CAS 132-60-5
Colore Off-White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H11NO2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (334.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C13)O
Molecular Weight (g/mol) 249.26
Peso formulazione 249.26
Percent Purity 99.71%
Grado Research
Research purposes only