Descrizione
Pharmaceuticals, Insecticide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cineole |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.921 to 0.924g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | Approx. 99% |
| Quantità | 50 mL |
| Peso formulazione | 154.3 |
| Forma fisica | Liquid |